PHR2170
Thiamine Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acetylthiamine hydrochloride, Thiamine Impurity G (EP) as Chloride Hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
thiamine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H19N4O2S.ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
MMSHYYQFAKJDON-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)