Merck
1587001
USP
Pyridoxine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.64
Beilstein:
3632435
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pyridoxine
producent / nazwa handlowa
USP
mp
214-215 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny chlorowodorku pirydoksyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorowodorek pirydoksyny tabletki
  • Chlorowodorek pirydoksyny do wstrzykiwań
  • Witaminy rozpuszczalne w wodzie w tabletkach
  • Witaminy rozpuszczalne w wodzie Kapsułki
  • Preparaty witaminowe rozpuszczalne w wodzie
  • Witaminy rozpuszczalne w oleju i wodzie z minerałami w żelu do żucia
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Pyridoxine Hydrochloride
United States Pharmacopeia, 3782-3782 (2020)
Pyridoxine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia, 32(2), 3783-3783 (2018)
Pyridoxine or pyridoxal-5'-phosphate for neonatal epilepsy: the distinction just got murkier.
Phillip L Pearl et al.
Neurology, 82(16), 1392-1394 (2014-03-25)
Elaine Aufiero et al.
Nutrition reviews, 62(3), 96-104 (2004-04-22)
It has been hypothesized that idiopathic carpal tunnel syndrome (CTS) is a manifestation of vitamin B6 deficiency. Some claim that B6 supplementation can alleviate symptoms. Others argue that pain relief occurs because of vitamin B6's anti-nociceptive properties or because B6
Gideon Koren
American journal of obstetrics and gynecology, 211(6), 602-606 (2014-08-26)
Presently, 97.7% of prescriptions for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy in the United States are with medications not labeled for use in pregnancy, not indicated for nausea and vomiting in pregnancy, and not classified as safe in