Kluczowe dokumenty
860498P
Avanti
Sphinganine (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
D-erythro-sphinganine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860498P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860498P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860498P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides
- as a medium supplement to test its effect on growth of yeast cells
- in the preparation of bovine serum albumin lipid complex to investigate its effect on non-lysosomal - glucosylceramidase β2 (GBA2) inhibition
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)