Kluczowe dokumenty
860536P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860536P, powder
Synonim(y):
D-erythro-sphinganine-1-phosphate
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860536P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860536P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860536P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3