Merck
860150P
Avanti
C18:0 GB4 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
C18:0 GB4 Globoside (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H114N2O23
Masa cząsteczkowa:
1255.57
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
Zastosowanie
Lipids research
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)