Kluczowe dokumenty
860722P
Avanti
C17:0 iGB3 (synthetic)
powder
Synonim(y):
C17:0 Izoglobotriaozyloceramid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H99NO18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1038.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 500 μg (860722P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Izoglobotriaozyloceramid (iGB3) jest glikosfingolipidem. Jest produkowany w przedziale lizosomalnym przez komórki prezentujące antygen u ssaków.
Działania biochem./fizjol.
Izoglobotriaozyloceramid (iGB3) działa jako antygen i bierze udział w aktywacji komórek NKT. Jest również powiązany jako ligand węglowodanowy dla kilku receptorów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860722P-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Humans lack iGb3 due to the absence of functional iGb3-synthase: implications for NKT cell development and transplantation
Christiansen D, et al.
PLoS Biology, 6(7) (2008)