Merck
860147P
Avanti
C18:0 GB3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
C18:0 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H101NO18
Masa cząsteczkowa:
1052.38
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
>99 (TLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
Zastosowanie
Lipids research
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3