Kluczowe dokumenty
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
Synonim(y):
Octan 2-(metoksypolietylenoglikolu-2000) cholesterylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H138N4O34
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1675.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Zastosowanie
Badania nad lipidami
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860145P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)