Merck
330714W
Avanti
Deuterated Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Galaktozylo(β) sfingozyna-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H42D5NO7
Masa cząsteczkowa:
466.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (330714W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
0.45 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Klucz InChI
HHJTWTPUPVQKNA-LTNFHSIGSA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330714W-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)