Merck
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
0.50 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Klucz InChI
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)