310500
D-erythro-Sphingosine, N,N-Dimethyl-
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase C (PKC; IC₅₀ = 12 µM) and stimulates Src kinase activity.
Synonim(y):
D-erythro-Sphingosine, N,N-Dimethyl-, DMS, SK Inhibitor III, Sphingosine Kinase Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
oil (Clear)
waxy solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)C
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKC
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ohta, H., et al. 1995. Cancer Res.55, 691.
Kimura, S., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1585.
Hanada, K., et al. 1991. Biochemistry30, 11682.
Igarashi, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5385.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3