567726
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity
Highly purified preparation of bovine brain sphingosine containing >99% of the erythro isomer.
Synonim(y):
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity, Cerebroside, trans-D- erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide, Cerebroside, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
chloroform: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKC
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3