492042
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide
The Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide, H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg~Leu-Gln-Leu-Asp-Glu-Glu-Thr-Gly-Glu-Phe-Leu-Pro-Ile-Gln-OH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1