5.05987
Keap1-Nrf2 Interaction Probe, ML334
Synonim(y):
Keap1-Nrf2 Interaction Probe, ML334, (1S,2R)-2-((S)-1-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, (SRS)-LH601, Nrf Activator VI
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
cream
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N4(C(=O)c5c(cccc5)C4=O)C[C@H]1N(CCc3c1cccc3)C(=O)[C@H]2[C@H](CCCC2)C(=O)O
InChI
1S/C26H26N2O5/c29-23(20-11-5-6-12-21(20)26(32)33)27-14-13-16-7-1-2-8-17(16)22(27)15-28-24(30)18-9-3-4-10-19(18)25(28)31/h1-4,7-10,20-22H,5-6,11-15H2,(H,32,33)/t20-,21+,22-/m1/s1
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
Keap1–Nrf2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3