Kluczowe dokumenty
181121C
Avanti
Sunflower PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
pochodzenie biologiczne
(Sunflower)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (181121C-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL
gęstość
1.49 g/cm3
grupa funkcyjna
phospholipid
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Klucz InChI
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
Zastosowanie
Badania nad lipidami
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (181121C-25MG)
Komentarz do analizy
Średni rozkład kwasów tłuszczowych: 9,4% - 16:0; 2,8% - 18:0; 19,8% - 18:1; 67,4% - 18:2; 0,1% - 18:3; 0,1% - 20:0; 0,1% - 20:1; 0,3% 22:0.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)