Merck
860732P
Avanti
3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31D7ClNO2
Masa cząsteczkowa:
343.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone-d7, hydrochloride salt
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg (860732P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
ciąg SMILES
OC[C@@]([NH3+])([H])C(CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860732P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)