Merck
855677C
Avanti
17:1 Lyso PC
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
17:1 LPC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H50NO7P
Masa cząsteczkowa:
507.64
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855677C
stężenie
10 mg/mL (855677C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
17:1 Lyso PC został użyty jako wzorzec lipidowy do optymalizacji fazy ruchomej w ultra wydajnej chromatografii cieczowej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855677C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of lipidomic platform and phosphatidylcholine retention time index for lipid profiling of rosuvastatin treated human plasma
Choi JM, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 944, 157-165 (2014)
Tsukasa Yagi et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-01)
Ovarian cancer remains a highly lethal disease due to its late clinical presentation and lack of reliable early biomarkers. Protein-based diagnostic markers have presented limitations in identifying ovarian cancer. We tested the potential of phospholipids as markers of ovarian cancer
Jadegoud Yaligar et al.
PloS one, 9(3), e91436-e91436 (2014-03-19)
Dietary saturated fatty acids contribute to the development of fatty liver and have pathogenic link to systemic inflammation. We investigated the effects of dietary fat towards the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease by longitudinal in vivo magnetic resonance spectroscopy