Kluczowe dokumenty
860520P
Avanti
C20 Ceramide (d18:1/20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860520P, powder
Synonim(y):
N-arachidoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860520P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860520P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H75NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h31,33,36-37,40-41H,3-30,32,34-35H2,1-2H3,(H,39,42)/b33-31+/t36-,37+/m0/s1
Klucz InChI
XWBWIAOWSABHFI-NUKVNZTCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a standard to quantify ceramide content in muscle tissue samples using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2)
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites
- to study its effects on mitochondrial-to-cytosolic stress response (MCSR) induction
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)