Kluczowe dokumenty
330700W
Avanti
OxysterolSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
OxysterolSPLASH
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Formularz
solution
opakowanie
package of 1 × 1 ea
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330700W-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 700018P24(R/S)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700053P25-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700059P27-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700043P7α-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700044P7β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700046P7-ketocholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700112P7α-hydroxycholestenone-d7, 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one-d7, powder 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700078P7α,25-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700136P7α,27-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research - A Croda Brand 700136P, powder 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700194P7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700042P4β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700052P22(R)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
  • 700055P5α,6β-dihydroxycholestanol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 150ng/mLKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (13)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)