Kluczowe dokumenty
700136P
Avanti
7α,27-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research - A Croda Brand 700136P, powder
Synonim(y):
7α,27-dihydroksycholesterol-d6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40D6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700136P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700136P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
7α,27-dihydroksycholesterol (7α,27-di-OHC) jest syntetyzowany przez hydroksylację 27-hydroksycholesterolu (27-OHC). Jest to oksysterol z utlenionymi łańcuchami bocznymi i jest strukturalnym izomerem 7α,25-dihydroksycholesterolu. 7α,27-dihydroksycholesterol-d6 jest deuterowaną pochodną 7α,27-di-OHC.
Zastosowanie
7α,27-dihydroksycholesterol-d6 został użyty jako deuterowany wzorzec wewnętrzny w chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC/ESI-MS/MS) do analizy oksysterolu w ludzkim osoczu.
Działania biochem./fizjol.
7α,27-dihydroksycholesterol (7α,27-di-OHC) jest ligandem dla genu 2 indukowanego wirusem Epsteina-Barr (EBI2). 7α27-di-OHC jest powiązany z chorobami neurologicznymi, zespołem Smitha-Lemliego-Opitza, zespołem metabolicznym otyłości i cukrzycą poprzez analizę lipidomiczną próbek ludzkiego płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF). Poziom 7α,27-di-OHC zmniejsza się podczas aktywacji lipopolisacharydem.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700136P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barbara Sottero et al.
Free radical biology & medicine, 144, 55-71 (2019-05-30)
High amounts of cholesterol have been definitely associated with the pathogenesis of several diseases, including metabolic and neurodegenerative disorders, cardiovascular diseases, and cancer. In all these pathologies the exacerbation of pro-oxidant and inflammatory responses is a consistent feature. In this
Valentin Mutemberezi et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 74-74 (2018-03-11)
Oxysterols are cholesterol derivatives that have been suggested to play a role in inflammatory diseases such as obesity, atherosclerosis, or neuroinflammatory diseases. However, the effect of neuroinflammation on oxysterol levels has only been partially studied so far. We used an
Katharina R Beck et al.
Journal of lipid research, 60(9), 1535-1546 (2019-07-06)
Oxysterols previously were considered intermediates of bile acid and steroid hormone biosynthetic pathways. However, recent research has emphasized the roles of oxysterols in essential physiologic processes and in various diseases. Despite these discoveries, the metabolic pathways leading to the different