Merck
700024P
Avanti
7α,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
111116
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700024P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(CO)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(16-28)6-5-7-18(2)21-8-9-22-25-23(11-13-27(21,22)4)26(3)12-10-20(29)14-19(26)15-24(25)30/h15,17-18,20-25,28-30H,5-14,16H2,1-4H3/t17?,18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
RXMHNAKZMGJANZ-DTTSCKGMSA-N
Opis ogólny
7α,27-dihydroksycholesterol (7α,27-di-OHC) jest oksysterolem z utlenionymi łańcuchami bocznymi. 7α,27-dihydroksycholesterol (7α27-OHC) jest syntetyzowany przez hydroksylację 27-hydroksycholesterolu (27-OHC) i jest strukturalnym izomerem 7α,25-dihydroksycholesterolu (7α25-OHC).
Działania biochem./fizjol.
7α,27-dihydroksycholesterol (7α,27-di-OHC) jest jednym z metabolitów badanych w stanach patologicznych, takich jak choroby neurologiczne, zespół Smitha-Lemliego-Opitza, zespół metaboliczny otyłości i cukrzyca za pomocą analizy lipidomicznej próbek ludzkich. Po aktywacji lipopolisacharydem poziom 7α,27-di-OHC spada.7α27-OHC jest ligandem dla genu 2 indukowanego wirusem Epsteina-Barr (EBI2).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700024P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxysterol levels and metabolism in the course of neuroinflammation: insights from in vitro and in vivo models
Mutemberezi V, et al.
Journal of Neuroinflammation, 15(1), 74-74 (2018)
Omics analysis of oxysterols to better understand their pathophysiological role
Sottero B, et al.
Free radical biology & medicine (2019)
Omics analysis of oxysterols to better understand their pathophysiological role
Sottero B, et al.
Free Radical Biology & Medicine (2019)
11beta-Hydroxysteroid dehydrogenases control access of 7beta, 27-dihydroxycholesterol to retinoid-related orphan receptor gamma
Beck KR, et al.
Journal of Lipid Research, 60(9), 1535-1546 (2019)
Ratna Karuna et al.
Steroids, 99(Pt B), 131-138 (2015-02-17)
We report a straightforward sample preparation procedure and a direct liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method for the analysis of 7alpha,25-dihydroxycholesterol (7α25-OHC) and 7alpha,27-dihydroxycholesterol (7α27-OHC). By applying a slow protein precipitation approach using cold ethanol, we were