Kluczowe dokumenty
SAB4700629
Sigma-Aldrich
Anti-VCP-FITC antibody
clone Hs-14, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Hs-14, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCP(7415)
Opis ogólny
The antibody Hs-14 reacts with a 220 kDa testis-specific human intra-acrosomal protein associated with the membranes of the acrosomal vesicle.
Immunogen
Dialyzed acid extract of human sperm
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis using 20 μL reagent / 100 μL cell suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 50 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jana Peknicova et al.
American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 53(1), 42-49 (2005-01-26)
To determine the ability of monoclonal antibodies (MoAbs) against acrosomal antigens to detect physiology and pathology of human spermatozoa and to detect spermatids in ejaculates of infertile male with azoospermia. Sperm antigens detected with prepared MoAbs were partially characterized by