Merck
700018P
Avanti
24(R/S)-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuterocholest-5-ene-3β,24-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39D7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.70
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
opis
cholest-5-ene-3β,24(R/S)-diol-d7
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700018P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700018P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
24(R/S)-hydroxycholesterol-d7 is the deuterated form of 24(R/S)-hydroxycholesterol.
Zastosowanie
24(R/S)-hydroxycholesterol-d7 has been used as an internal standard in the quantification of sterols from biological samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS). It has also been used as an internal standard for the quantification of monohydroxycholesterols by MS analysis.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700018P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700018P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
William J Griffiths et al.
Free radical biology & medicine, 59, 69-84 (2012-08-01)
Bile acids, bile alcohols, and hormonal steroids represent the ultimate biologically active products of cholesterol metabolism in vertebrates. However, intermediates in their formation, including oxysterols and cholestenoic acids, also possess known, e.g., as ligands to nuclear and G-protein-coupled receptors, and