Kluczowe dokumenty
700054P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3β,5α,6β-trihydroksycholestan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H48O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (700054P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700054P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]21[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)C[C@H]2O)(CC[C@@H](C1)O)C
InChI
1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
Klucz InChI
YMMFNKXZULYSOQ-RUXQDQFYSA-N
Opis ogólny
5α,6β-dihydroksycholestanol jest strukturalną pochodną cholesterolu. Jest wytwarzany przez utlenianie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i jest produktem autooksydacji cholesterolu. 5α,6β-dihydroksycholestanol jest obficie występującym oksysterolem.
Zastosowanie
5α,6β-dihydroksycholestanol jest stosowany jako produkt utleniania cholesterolu w chromatografii z odwróconymi fazami (RP-HPLC) i analizie spektroskopii mas. Może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w tandemowej spektrometrii mas (analiza MS/MS) próbek osocza.
Działania biochem./fizjol.
Poziom 5α,6β-dihydroksycholestanolu (5α,6α-diOH-Chol) lub cholestan-3β,5α,6β-triolu (C-triol) jest podwyższony wraz z 7-ketocholesterolem w chorobie Niemanna-Picka typu C (NP-C) i jest kluczowym biomarkerem do jej wykrycia. Wykazuje działanie neuroprotekcyjne podczas niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700054P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700054P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Boenzi et al.
Journal of lipid research, 57(3), 361-367 (2016-01-07)
Oxysterols are intermediates of cholesterol metabolism and are generated from cholesterol via either enzymatic or nonenzymatic pathways under oxidative stress conditions. Cholestan-3β,5α,6β-triol (C-triol) and 7-ketocholesterol (7-KC) have been proposed as new biomarkers for the diagnosis of Niemann-Pick type C (NP-C)
Haiyan Hu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(34), 11426-11438 (2014-08-22)
Overstimulation of NMDA-type glutamate receptors is believed to be responsible for neuronal death of the CNS in various disorders, including cerebral and spinal cord ischemia. However, the intrinsic and physiological mechanisms of modulation of these receptors are essentially unknown. Here
M Voorink-Moret et al.
Molecular genetics and metabolism, 123(2), 76-84 (2018-01-02)
In patients suspected of a lipid storage disorder (sphingolipidoses, lipidoses), confirmation of the diagnosis relies predominantly on the measurement of specific enzymatic activities and genetic studies. New UPLC-MS/MS methods have been developed to measure lysosphingolipids and oxysterols, which, combined with