Kluczowe dokumenty
700058P
Avanti
22(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
5-cholestene-3β,22-diol; 22-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Polecane produkty
opis
cholest-5-ene-3β,22(R)-diol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700058P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700058P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,27+/m0/s1
Klucz InChI
RZPAXNJLEKLXNO-GFKLAVDKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)