Kluczowe dokumenty
700022P
Avanti
7-keto-27-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
3β,27-dihydroxy-5-cholesten-7-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700022P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Interkonwersja 7-keto-27-hydroksycholesterolu do 7β,(25R)26-dihydroksycholesterolu (7β,26-diHC) jest katalizowana przez 11-β dehydrogenazę hydroksysteroidową. Powstaje również w wyniku utleniania 7-oksocholesterolu (7-OC) w obecności enzymu 26-hydroksylazy sterolowej (CYP27A1).
Zastosowanie
7-keto-27-hydroksycholesterol został wykorzystany jako związek oksysterolowy do badania jego interakcji z białkiem smoothened (SMO), jako substrat do dehydrogenaz 11β-hydroksysteroidowych (11β-HSD) do badań kinetycznych,
Działania biochem./fizjol.
7-keto-27-hydroksycholesterol (7-OC) działa jako agonista białka smoothened (SMO) szlaku sygnałowego Hedgehog (Hh), który jest niezbędny do prawidłowego różnicowania komórek w tkance embrionalnej. Wywołuje silne powinowactwo do SMO w porównaniu do 7β,(25R)26-dihydroksycholesterolu (7β,26-diHC). 7-OC jest redukowany do 7β,(25R)26-dihydroksycholesterolu (7β,26-diHC) przez reaktywne formy tlenu (ROS).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700022P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Katharina R Beck et al.
Journal of lipid research, 60(9), 1535-1546 (2019-07-06)
Oxysterols previously were considered intermediates of bile acid and steroid hormone biosynthetic pathways. However, recent research has emphasized the roles of oxysterols in essential physiologic processes and in various diseases. Despite these discoveries, the metabolic pathways leading to the different