Kluczowe dokumenty
700140P
Avanti
6-keto-5α-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 700140P, powder
Synonim(y):
3β,5α-dihydroksy-cholestan-6-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700140P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700140P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]21[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2=O)(CC[C@@H](C1)O)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-23,28,30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,25-,26-,27+/m1/s1
Klucz InChI
SJZZRXMQSAXCFD-ZCBMJONGSA-N
Opis ogólny
6-keto-5α-hydroksycholesterol, znany również jako 6-okso-cholestan-3β,5α-diol (OCDO), jest syntetyzowany z utleniania 5β, 6β-epoksycholesterolu w obecności enzymu hydrolazy epoksydowej cholesterolu. Jest również syntetyzowany z cholestano-3β,5α,6β-triolu przez enzym dehydrogenazę 11β-hydroksysteroidową typu II. Enzym dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu I katalizuje redukcję OCDO do cholestano-3β,5α,6β-triolu.
Działania biochem./fizjol.
6-keto-5α-hydroksycholesterol sprzyja progresji nowotworu. cholestan-6-okso-3β,5α-diolelic cytotoksyczność wobec ludzkich komórek oskrzeli 16-HBE i odgrywa kluczową rolę w pośredniczeniu w martwicy komórek po ekspozycji na ozon. Jest to onkometabolit, który promuje progresję raka piersi, a także blokuje chemotaksję, w której pośredniczą leukocyty polimorfojądrowe.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700140P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc Poirot et al.
Biochimie, 153, 139-149 (2018-04-15)
Oxygenation products of cholesterol, named oxysterols, were suspected since the 20th century to be involved in carcinogenesis. Among the family of oxysterol molecules, cholesterol-5,6-epoxides (5,6-EC) retained the attention of scientists because they contain a putative alkylating epoxide group. However, studies