Kluczowe dokumenty
700077P
Avanti
FF-MAS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
14-demetylo-14-dehydrolanosterol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700077P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C(CC2)C4=CC[C@@H]([C@]4(CC3)C)[C@@H](CCC=C(C)C)C)C)(C)C
InChI
1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1
Klucz InChI
LFQXEZVYNCBVDO-PBJLWWPKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a standard in gas chromatography/ mass spectroscopy (GC/MS) for profiling sterols of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)
- as Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) medium supplement to test its effect on cancer cell viability
- to evaluate its effect on LXRβ-overexpressing squamous carcinoma SCC61 cells
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)