Merck
700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
14-norlanosterol; 4,4-dimethylzymosterol; T-MAS; 110892, 4,4-dimethylcholest-8(9),24-dien-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.69
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
Klucz InChI
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
Opis ogólny
14-demethyl-lanosterol acts as an intermediate in cholesterol biosynthesis. It is used to stimulate oocytes for meiosis. 14-demethyl-lanosterol modulates cumulus expansion.
Zastosowanie
14-demethyl-lanosterol has been used to reduce cancer cell viability and increase cancer cell sensitivity to erlotinib.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700073P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The chemistry of the vitamins (1965)
Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management (2009)
Targeting C4-demethylating genes in the cholesterol pathway sensitizes cancer cells to EGF receptor inhibitors via increased EGF receptor degradation
Sukhanova A, et al.
Cancer Discovery, 3(1), 96-111 (2013)