Merck
700173P
Avanti
Dihydro T-MAS
powder
Synonim(y):
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.71
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg (700173P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Klucz InChI
FYHRVINOXYETMN-ABNXXCFBSA-N
Działania biochem./fizjol.
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS) is a sterol involved in triggering the activation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700173P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)