700066P
Avanti
7-dehydrocholesterol
Δ,5,7-cholesterol, powder
Synonim(y):
7-dehydrocholesterin; Provitamin D3; 110807
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700066P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 700066P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
OC1CCC2(C3CCC4(C(CCC4C(CCCC(C)C)C)C3=CC=C2C1)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3
Klucz InChI
UCTLRSWJYQTBFZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)-based sterol profiling to quantify 7-dehydrocholesterol in oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)
- as an internal standard for the analysis of sterols and oxysterols using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
- as an internal standard for lipid measurements by liquid chromatography (LC)-MS
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)