Kluczowe dokumenty
700060P
Avanti
desmosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
24-dehydrocholesterol; 5,24-cholestadien-3β-ol; 110798
About This Item
Polecane produkty
opis
3β-hydroxy-5,24-cholestadiene
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (700060P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700060P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)