Kluczowe dokumenty
700118P
Avanti
zymostenol
powder
Synonim(y):
111112
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700118P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700118P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
QETLKNDKQOXZRP-XTGBIJOFSA-N
Opis ogólny
Zymostenol acts as a substrate for Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It is a demethylation product of 24,25-dihydrolanosterol (24,25-DHL).
Zastosowanie
Zymostenol has been used to study its accumulation and its inhibitory actions on Δ8,7-sterol isomerase (EBP).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700118P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)