Merck
700033P
Avanti
5β,6β-epoxycholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
110805
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
cholestanol, 5β,6β-epoxy
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700033P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C5)[C@@H]5[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
Klucz InChI
PRYIJAGAEJZDBO-DTLXENBRSA-N
Opis ogólny
5β,6β-epoksycholestanol (5β,6β-EC) powstaje w wyniku epoksydacji cholesterolu i jest diastereoizomerem 5α,6α-epoksycholestanolu (5α,6α-EC).
Zastosowanie
5β,6β-epoksycholestanol może być stosowany jako składnik oksy-mieszanki w leczeniu ludzkich komórek gruczolakoraka jelita grubego CaCo-2 w celu zbadania jego wpływu na ekspresję receptora toll-podobnego (TLR), w przygotowaniu monowarstw Langmuira do badań izotermicznych, jako wzorzec wewnętrzny dla chromatogramów chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
Działania biochem./fizjol.
5β,6β-epoksycholestanol (5β,6β-EC) jest związany z ludzkimi blaszkami miażdżycowymi i nie jest regulowany w dół przez białko apolipoproteiny A1 (apoA-I). 5,6β-EC wraz z 5α,6α-epoksycholesterolem i innymi oksysterolami są związane z chorobą Alzheimera. Jest on katabolizowany przez enzym hydrolazę 5,6-epoksydową cholesterolu (ChEH) do 3β,5α,6β-triolu. 5β,6β-EC wywołuje właściwości cytotoksyczne i zapalne.
Opakowanie
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką (700033P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Changes in brain oxysterols at different stages of Alzheimer's disease: Their involvement in neuroinflammation
Testa G, et al.
Redox Biology, 10, 24-33 (2016)
Improvement of 5, 6alpha-epoxycholesterol, 5, 6beta-epoxycholesterol, cholestane-3beta, 5alpha, 6beta-triol and 6-oxo-cholestan-3beta, alpha-diol recovery for quantification by GC/MS
Soules R, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 207, 92-98 (2017)