Merck
700032P
Avanti
5α,6α-epoxycholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5α,6α-epoksy-cholesterol; 5α,6α-epoksy-5α-cholestan-3β-ol; cholesterol-5α,6α-epoksyd; 110804
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
cholestanol, 5α,6α-epoxy
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700032P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@]32[C@@H]1C[C@@H]4[C@@H]([C@]3(CC[C@@H](C2)O)C)CC[C@]5([C@H]4CC[C@@H]5[C@@H](CCCC(C)C)C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
Klucz InChI
PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
Opis ogólny
5α,6α-epoksycholestanol (5α,6α-EC) powstaje w wyniku epoksydacji cholesterolu i jest diastereoizomerem 5β,6β-epoksycholestanolu (5β,6β-EC).
Zastosowanie
5α,6α-epoksycholestanol został użyty jako wewnętrzny wzorzec steroli w analizie ultra-wydajnej chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas (UPLC-ESI-HRMS) do ilościowego oznaczania steroli w mózgu myszy. Może być stosowany do generowania krzywej kalibracyjnej do ilościowego oznaczania fitosteroli w próbkach żywności oraz jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania oksysteroli w próbkach biologicznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Działania biochem./fizjol.
5α,6α-epoksycholestanol (5α,6α-EC) jest antagonistą receptora wątrobowego X (LXR). Naśladuje cholesterol w pęcherzykach fosfatydylocholiny i jest substratem dla acylotransferazy acylo-koenzymu A:cholesterolu (ACAT). 5α,6α-EC jest stosowany w terapiach przeciwnowotworowych. Jest katabolizowany przez enzym hydrolazę 5,6-epoksydu cholesterolu (ChEH) do 3β,5α,6β-triolu. 5α,6α-EC zaburza stan redoks i wpływa na aterogenezę. Poziom 5α,6α-EC jest podwyższony w hipercholesterolemii i pośredniczy w rekrutacji koaktywatora receptora steroidowego (SRC).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700032P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Development and validation of methodologies for the quantification of phytosterols and phytosterol oxidation products in cooked and baked food products
Menendez-Carreno M, et al.
Journal of Chromatography A, 1428, 316-325 (2016)
Identification of 5alpha, 6alpha-epoxycholesterol as a novel modulator of liver X receptor activity
Berrodin TJ, et al.
Molecular Pharmacology, 78(6), 1046-1058 (2010)
The influence of an obesogenic diet on oxysterol metabolism in C57BL/6J mice
Wooten JS, et al.
Cholesterol, 2014 (2014)
Improvement of 5, 6alpha-epoxycholesterol, 5, 6beta-epoxycholesterol, cholestane-3beta, 5alpha, 6beta-triol and 6-oxo-cholestan-3beta, alpha-diol recovery for quantification by GC/MS
Soules R, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 207, 92-98 (2017)