Merck
700071P
Avanti
24(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5-cholestene-3β,24-diol  ; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
cholest-5-ene-3β,24(R)-diol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700071P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
24-hydroxycholesterol (24-OH) is an oxidized product of cholesterol. It is synthesized in the presence of enzyme 24S-hydroxylase (CYP46A1).
Działania biochem./fizjol.
24(S)-hydroxycholesterol is preferred over 24(R)-hydroxycholesterol by human 7α-hydroxylase. However, the porcine enzyme is active towards both isomers. 24-hydroxycholesterol (24-OH) favors sirtuin 1 expression and reduces the tau protein phosphorylation.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700071P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gabriella Testa et al.
Redox biology, 17, 423-431 (2018-06-09)
It is now established that cholesterol oxidation products (oxysterols) are involved in several events underlying Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Of note, certain oxysterols cause neuron dysfunction and degeneration but, recently, some of them have been shown also to have neuroprotective