Kluczowe dokumenty
700021P
Avanti
27-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
27-hydroxycholesterol(25R); cholest-5-ene-3β,27-diol, (25R); 110818
About This Item
Polecane produkty
opis
cholest-(25R)-5-ene-3β,27-diol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700021P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (700021P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700021P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC[C@H](CO)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
FYHRJWMENCALJY-YSQMORBQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to test its inhibitory effect on hepatic lipid accumulation
- as liver X receptor (LXR) ligand in breast cancer cell lines
- as a control in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) for the quantitation of 25-OHC in jejunum samples
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)