Kluczowe dokumenty
733334
24(S)-Hydroxycholesterol-23,24,25,26,27-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
5-Cholestene-3β,24-diol-23,24,25,26,27-13C5
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
C[C@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13CH]([13CH3])[13CH3])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i1+1,2+1,11+1,17+1,25+1
Klucz InChI
IOWMKBFJCNLRTC-LXSOUMLFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)