Merck
900401P
Avanti
pacFA
Avanti Research - A Croda Brand 900401P, powder
Synonim(y):
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.36
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (with screw cap/argon/foil bag (900401P-1mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900401P
typ lipidu
click reagents
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
ciąg SMILES
OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O
Zastosowanie
pacFA has been used as a component for the incubation of his-tagged recombinant lysosomal integral membrane protein 2 (LIMP-2) ectodomain.
Opakowanie
5 mL PTFE Vial with Screw Cap/Argon/Foil Bag (900401P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PTPsigma inhibitors promote hematopoietic stem cell regeneration
Zhang Y, et al.
Nature Communications, 10(1), 1-15 (2019)
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Per Haberkant et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)
Per Haberkant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as