Merck
900407P
Avanti
16:0-pacFA PC
Avanti Research - A Croda Brand 900407P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-(9-(3-pent-4-ynylo-3-H-diazyryno-3-ylo)-nonanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72N3O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
741.98
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x10 mg (900407P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (900407P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900407P
typ lipidu
click reagents
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H72N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-37(43)47-34-36(35-49-51(45,46)48-33-32-42(3,4)5)50-38(44)29-25-22-19-20-23-27-31-39(40-41-39)30-26-9-7-2/h2,36H,6,8-35H2,1,3-5H3/t36-/m1/s1
Klucz InChI
XBLDRLHMTZEHJM-PSXMRANNSA-N
Opis ogólny
Lipid pacFA przyłączony do 1-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny zawiera fotoaktywny pierścień diazirynowy z klikalną grupą alkinową.
Zastosowanie
1-palmitoilo-2-(9-(3-pent-4-ynylo-3-H-diazirin-3-ylo)-nonanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina(16:0-pacFA PC) może być stosowana do znakowania uwodornionych biceli zwitterionowych (HZB) i uwodornionych biceli anionowych (HAB).
Działania biochem./fizjol.
1-palmitoilo-2-(9-(3-pent-4-ynylo-3-H-diaziryno-3-ylo)-nonanoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina(16:0-pacFA PC) może być stosowana do globalnej analizy interakcji białko-lipid w żywych komórkach. pacFA działa jako prekursor do biosyntezy dwufunkcyjnych lipidów. Białka w kontakcie z dwufunkcyjnymi lipidami są następnie sieciowane przez promieniowanie ultrafioletowe (UV) pierścienia diazirynowego. Wreszcie, chemia kliknięć jest wykorzystywana do znakowania alkinu cząsteczką reporterową.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900407P-10MG)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (900407P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dominique Mias-Lucquin et al.
Journal of structural biology, 209(1), 107411-107411 (2019-11-07)
Dystrophin is a large intracellular protein that prevents sarcolemmal ruptures by providing a mechanical link between the intracellular actin cytoskeleton and the transmembrane dystroglycan complex. Dystrophin deficiency leads to the severe muscle wasting disease Duchenne Muscular Dystrophy and the milder
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Per Haberkant et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)
Per Haberkant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as