Merck
739545
Sigma-Aldrich
Pregnenolone-20,21-13C2-16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one-20,21-13C2-16,16-d2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C19D2H30O2
Masa cząsteczkowa:
320.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
 13C
 D
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1+1,6D2,13+1
Klucz InChI
ORNBQBCIOKFOEO-KXHQNKTISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio G Gomes de Mello Martins et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 174, 183-191 (2017-09-12)
CYP17A1-independent intratumoral steroid hormone synthesis is regarded as one possible explanation for resistance to treatment with the CYP17-inhibitor Abiraterone (Abi). The aim of our study was therefore to investigate the steroid metabolism of prostate cancer cells under serum starvation and