Merck
730610
Sigma-Aldrich
Testosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C16H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solution
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
stężenie
0.1 mg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Klucz InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
1 mL in ampule
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
730610-1ML4061838085078