Merck
730637
Sigma-Aldrich
Dihydrotestosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
5α−Androstan-17β-ol-3-one-13C3, Androstanolone-13C3, Stanolone-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C16H30O2
Masa cząsteczkowa:
293.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solution
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
stężenie
0.1 mg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
−70°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4[13CH2][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
Klucz InChI
NVKAWKQGWWIWPM-PUXGIKSBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Renaud Mevel et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The characterization of prostate epithelial hierarchy and lineage heterogeneity is critical to understand its regenerative properties and malignancies. Here, we report that the transcription factor RUNX1 marks a specific subpopulation of proximal luminal cells (PLCs), enriched in the periurethral region