Merck
776009
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CH6O2
Masa cząsteczkowa:
128.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C([H])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Klucz InChI
RGHHSNMVTDWUBI-ZFJHNFROSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)