Kluczowe dokumenty
614793
4-Hydroxybenzaldehyde-2-d
97 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7DH5O2
Masa cząsteczkowa:
123.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
97 atom % D
mp
117-119 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
Klucz InChI
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)