Merck
614777
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-3-d1
31 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7DH5O2
Masa cząsteczkowa:
123.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
czystość izotopowa
31 atom % D
masa cząsteczkowa
122.44 by atom % calculation
mp
117-119 °C (lit.)
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)