Merck
492558
Sigma-Aldrich
Ethane-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
31.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.05 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
37.95 atm ( 21.1 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
temp. samozapłonu
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1
Klucz InChI
OTMSDBZUPAUEDD-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-211.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)