Kluczowe dokumenty
587761
Palmitic acid-15,16-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-15,16-13C2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
mp
61-64 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)