Merck
700258
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-13C16 sodium salt, Palmitic acid-13C16 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)1413COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.29
Kod UNSPSC:
12352106
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+16
ciąg SMILES
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)