Kluczowe dokumenty
292125
Palmitic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-1-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
61-64 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-LOYIAQTISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.